Documentos clave
Z558117
Spinner turbines for Bruker spectrometers
room temperature, diam. 5 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 284,00
US$ 284,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 284,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 284,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Wilmad STB-5/WG-AH0130
Diámetro
5 mm
Descripción general
Fiberglass turbines are made from high density GFK fiberglass and incorporate a single O-ring imbedded at the turbine top to hold the sample tube firmly into place. The PET spinner turbine for Bruker spectrometers incorporates two O-rings for ease of use and snug fit on the sample tube. The Bruker PET spinner turbine is recommended for 500 and 600 MHz NMR spectrometers.
Limited VT operation possible of +40°C about ambient.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)