Documentos clave
Z557447
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 100 mL flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 92,70
US$ 92,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 92,70
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
US$ 92,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970604
Descripción general
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 21 spring clips for 100 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)