Z557161
Julabo® open circulating baths, E models
ED-13, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
About This Item
entrada CA/CC
115 V, US/Japan plug (AC)
Materiales
stainless steel plate
Características
optional cooling coil & bath cover
fabricante / nombre comercial
ED-13
Julabo 9116413
disponibilidad
not available in EU
intervalo de medición de la temperatura
20-100 °C
Parámetros
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
capacidad del calefactor
1 kw
An × L × Al
39 cm × 33 cm × 37 cm
apertura del baño An × L × P
18 cm × 30 cm × 15 cm
capacidad
13 L
volumen
13 L
13000 mL
peso
8 kg
Descripción general
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)