Documentos clave
Z556564
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask inlet joint
joint: threaded 45/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 91,60
US$ 91,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 91,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 91,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
Junta
joint: threaded45/50
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Descripción general
Replacement top for reducing flask.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)