Documentos clave
Z555029
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 24 mm, porosity 10-20 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
disco diám.
24 mm
grosor
7.5 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)