Merck
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Chemat KW-4AH-220
Chemat
disponibilidad
not available in EU
intervalo de medición de la temperatura
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parámetros
50-350 °C temp. range
An × L
6 in. × 6 in.
Descripción general
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)