Documentos clave
Z550655
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 500 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 240,00
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint 29/32
descripción
conical
capacidad
500 mL
llave de paso calibre
4 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)