Documentos clave
Z549843
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Sinónimos:
boiling flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.860,00
US$ 3.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.860,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 3.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS45/50
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
5,000 mL
Descripción general
Unique design which incorporates a flush-closing PTFE drain valve eliminating unwanted dead space.
Features:
  • Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
  • Allows for complete draining without breaking down flask set-up
  • Liquid cooled or heated with liquid or steam
  • 24/40 side joints
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)