Z549827
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
boiling flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
US$ 2.930,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 2.930,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS29/42
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)