Documentos clave
Z547719
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 511,00
US$ 511,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 511,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 511,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidad
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)