Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
Z545465
Molymod® Individual organic model set
Protein (beta pleated sheet)
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 69,30
US$ 69,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 69,30
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
US$ 69,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
peptides units: 15
fabricante / nombre comercial
Molymod
Descripción general
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
Información legal
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)