Documentos clave
Z545140
Molymod® bonding links
Rigid bond, white
Seleccione un Tamaño
4 PKG
US$ 19,50
US$ 19,50
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 PKG
US$ 19,50
About This Item
Código UNSPSC:
60104505
NACRES:
NB.17
US$ 19,50
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
envase
pkg of 25
pkg of 4 pkg
fabricante / nombre comercial
Molymod
Longitud
20 mm
color
white
Descripción general
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
Información legal
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)