Documentos clave
Z532967
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 379,00
US$ 379,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 379,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 379,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
conector de salida tamaño
2 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)