Documentos clave
Z532231
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.150,00
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Características
positions 4
Longitud
400 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)