Documentos clave
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Sinónimos:
dropper bottle, dropper bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS neck19/22
envase
pack of 1 ea
capacidad
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)