Documentos clave
Z530409
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 166,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 166,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
inmersión profundidad
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)