Documentos clave
Z528757
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H16767-0000
cesta L × An × Al
51 cm × 28 cm × 9 cm
Descripción general
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)