Documentos clave
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.980,00
US$ 1.980,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.980,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.980,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
D.E.
54 mm
Al total
260 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)