Documentos clave
Z516627
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 218,00
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 218,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)