Documentos clave
Z515728
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinónimos:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 157,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Junta
female joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
100 mL
Descripción general
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)