Documentos clave
Z512907
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 454,00
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 454,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
rubber septa (silicone)
translucent septa
uso
ST/NS: 24/40
Características
fits neck I.D. 20.5 mm
envase
pack of 50 ea
fondo D.E.
23 mm
Descripción general
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)