Documentos clave
Z512176
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm, ST/NS: 10/30
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
white rubber
uso
ST/NS: 10/30
Características
fits neck I.D. 8.0 mm
envase
package of 100
fondo D.E.
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)