Documentos clave
Z511668
Sigma-Aldrich
Nalgene® laboratory notebooks
standard paper pages, 5 mm grid
Sinónimos:
experiment notebook, lab notebook
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 92,20
US$ 92,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 92,20
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
AB.01
US$ 92,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
info de publicaciones
, 96 pp., hard cover
Características
5 mm grid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6301-3000
color
forest green Cover
Características y beneficios
  • The Nalgene® laboratory notebooks feature durable pages with either a grid or horizontal lines.
  • The pages also contain spaces for dates, signatures of workers, and witnesses for securing patent protection.
  • The book includes pages for instructions on keeping research records, a table of contents, and details of notebook issuing.
  • The polyethylene cover is waterproof.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)