Documentos clave
Z511242
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Medium
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Diámetro
74.5 mm
tamaño de poro
10-15 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)