Documentos clave
Z511234
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Fine
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 207,00
US$ 207,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 207,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
US$ 207,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Diámetro
74.5 mm
tamaño de poro
4-5.5 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)