Documentos clave
Z507121
Supelco
Michel-Miller column plug
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE
manufacturer/tradename
Ace Glass 584660
technique(s)
LPLC: suitable
thread size
80 mm
General description
Tapón macizo para usar como obturador con Ace-Threds. Cierra herméticamente extremos de columna M-M. Tapones con #50 Ace-Thred encajan en columnas grandes Ace.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)