Documentos clave
Z507067
Supelco
Michel-Miller column plug
Nylon, Front seal, thread size 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Nylon
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 584616
técnicas
LPLC: suitable
tamaño de rosca
25 mm
Descripción general
Tapón macizo para usar como obturador con Ace-Threds. Cierra herméticamente extremos de columna M-M. Tapones con #50 Ace-Thred encajan en columnas grandes Ace.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)