Z507016
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
About This Item
material
PTFE
manufacturer/tradename
Ace Glass 584549
technique(s)
LPLC: suitable
thread size
25 mm
General description
Tapón macizo para usar como obturador con Ace-Threds. Cierra herméticamente extremos de columna M-M. Tapones con #50 Ace-Thred encajan en columnas grandes Ace.