Z506842
Quick Press sample holder
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Productos recomendados
técnicas
IR spectroscopy: suitable
Descripción general
V-shaped sample holder to mount collar containing pellet in 2in. x 3in. slide mount of spectrophotometer.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)