Documentos clave
Z505110
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 34.5 mm, wall size 3.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 117,00
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 117,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855742
D.I.
34.5 mm
pared tamaño
3.5 mm
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)