Documentos clave
Z503282
Sigma-Aldrich
Scienceware® Delrin® screw clamp
pkg of 3 ea
Seleccione un Tamaño
3 EA
US$ 40,70
US$ 40,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
US$ 40,70
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 40,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H18212-0000
Descripción general
Accepts flexible tubing up to 14 mm O.D. Autoclavable.
Información legal
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)