Documentos clave
Z502642
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 8-425
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 52,00
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 52,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Adaptador
8-425 thread for 8-425
Descripción general
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)