Documentos clave
Z423459
Easy-Read® thermometer
temperature 0-230 °F, immersion level, 76 mm
Sinónimos:
immersion thermometer
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 47,80
25 EA
US$ 884,00
US$ 47,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 47,80
25 EA
US$ 884,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
US$ 47,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
immersion level 76 mm
envase
pack of 1 ea
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60301-0500
intervalo de medición de la temperatura
0-230 °F
Longitud
305 mm
D.E.
6-7 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Aplicación
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Información legal
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)