Documentos clave
Z423122
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Isopropanol
Sinónimos:
lab bottles, safety bottles, wash bottle
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 64,70
US$ 64,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 64,70
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
US$ 64,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene
Características
with cap
envase
pack of 6 bottles
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11646-0624
capacidad
500 mL
color
opaque
Descripción general
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Características y beneficios
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1