Documentos clave
Z421561
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
joint: ST/NS 24/40, single position
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.280,00
US$ 1.280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.280,00
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
US$ 1.280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Descripción general
  • Washes tubes inside and out simultaneously
  • Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
  • Optional 1,000 mL reservoir flasks
  • Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
  • For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Pear-shaped filter flask sold separately.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)