Documentos clave
Z421502
Sigma-Aldrich
Pipe cap, for Kilo-Lab® system
stainless steel, NPTF 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
NPTF
1/4 in.
Descripción general
For capping end of transfer line having 1/4 in. MNPT opening.
Información legal
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)