Documentos clave
Z415987
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
With fritted disc, capacity 600 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 569,00
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 569,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NC.05
US$ 569,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
técnicas
LPLC: suitable
calibre tamaño
2 mm
capacidad
600 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Información legal
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)