The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.
Z413100
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
Seleccione un Tamaño
US$ 1.480,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.480,00
Productos recomendados
Al total
260 mm
inmersión profundidad
50 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?
1 answer-