Z408492
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 5 in. (13 cm), Overall L 13 in. (33 cm)
Sinónimos:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cotton
tamaño
one size fits all
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
envase
pkg of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13201-0000
L total
13 in. (33 cm)
manopla Al
5 in. (13 cm)
color
orange
Descripción general
Características y beneficios
- Heat-resistant up to 232°C (450°F).
- Can replace hazardous asbestos gloves.
- Provides wrist and forearm protection.
- Bright orange color offers high visibility.
- Machine wash, air dry
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)