Documentos clave
Z406694
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 160 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 58,70
US$ 58,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 58,70
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 58,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
descripción
for shafts with button
Características
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8083-24
An × L
24 mm × 160 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)