Z404322
IKA® stirring elements
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2332900
eje tamaño
8 mm × 350 mm
agitador diám.
30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Stirrer diameter: 30 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)