Documentos clave
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 93,90
US$ 93,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 93,90
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
US$ 93,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA L001840
Descripción general
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 14 test tubes, diam 10 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)