Z403997
IKA® stirring elements
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0741300
eje tamaño
8 mm × 540 mm
agitador diám.
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Stirrer diameter: 100 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 540 mm
- Speed max.: 800 rpm
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)