Documentos clave
Z400483
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
for flask size 250 ‑ 500 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8041-30
diám. × L
4 mm × 10_ mm
Descripción general
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)