Documentos clave
Z341797
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.4 grinding chamber, 1/cs
Sinónimos:
grinders, grinding chambers, grinding mills
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
Características
CE compliant
CSA approved
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2904100
disponibilidad
not available in USA and Canada
tamaño
250 mL , effective volume
Descripción general
Note: Made of polycarbonate with stainless steel inlet. Not suitable for cooling with N2, only applicable with double beater A 11.6.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)