Z314366
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 20 mL, glass Luer tip style
Seleccione un Tamaño
US$ 39,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 39,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 1 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
20 mL
Descripción general
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)