Documentos clave
Z309338
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
FF100/5S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS34/35
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FF 100/5S
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
100 mL
Descripción general
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)