Z309222
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 35/35
Sinónimos:
CX7/05/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Junta
joint: ST/NS35/35
fabricante / nombre comercial
Quickfit CX 7/05/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
Longitud
250 mm
superficie
130 cm2
Descripción general
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)