Documentos clave
Z308803
Quickfit® conical flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
FE150/4
Seleccione un Tamaño
Z308803-1EA
US$ 58,10
Z308803-5EA
US$ 215,00
US$ 58,10
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Z308803-1EA
US$ 58,10
Z308803-5EA
US$ 215,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 58,10
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FE150/4
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
150 mL
Descripción general
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)