Documentos clave
Z308749
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
FE100/3
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS24/29
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 5
fabricante / nombre comercial
Quickfit FE100/3
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
100 mL
Descripción general
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)